2'-Nitroacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Nitro-1-acetylbenzol, o-Nitroacetophenon

OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetophenon 98%
2'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 159 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 23…27 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR