4-Nitro-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0045-1KG
OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA
0
EUR
APOSOR0045-1KG
APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidin 98%
4-Nitro-o-anisidin
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Schmelzpunkt: 138…142 °C Dichte: 1,211 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007363 CAS-Nummer: 97-52-9 EINECS: 202-588-6 |