1-Hexin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butylacetylen
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 401 EUR
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Hexin
1-Hexin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C
Schmelzpunkt: –132 °C
Dichte: 0,715 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009504
CAS-Nummer: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II