2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfochlorid
OR0054-100G
OR0054-25G
OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA
1870
EUR
APOSOR0054-100G
APOSOR0054-25G
APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Molecular Weight: 279,96 g/mol Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024871 CAS-Nummer: 34732-09-7 UN: 3261 ADR: 8,III |