(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 336 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00183328
CAS-Nummer: 6496-89-5