2,3-Dihydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrocatechuic acid
OR0057-100G
OR0057-25G
OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA
404
EUR
APOSOR0057-100G
APOSOR0057-25G
APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoesäure
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₄ Siedepunkt: 95…96 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: 208…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002446 CAS-Nummer: 303-38-8 EINECS: 206-139-5 |