3,4-Dichlorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0058-100G
OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA
143
EUR
APOSOR0058-100G
APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorphenol 98%
3,4-Dichlorphenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O Molecular Weight: 163 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C Schmelzpunkt: 64…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002258 CAS-Nummer: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |