3,5-Dichlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0059-100G OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-100GEA 89.9 EUR
APOSOR0059-100G APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Dichlorphenol
3,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002259
CAS-Nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III