2-Chlorzimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlorcinnamsäure, 3-(o-Chlorphenyl)propensäure, 3-(2-Chlorphenyl)propensäure
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorzimtsäure
2-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182.61 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 209…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004372
CAS-Nummer: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2