1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0068-1G
OR0068-5G
APOSOR0068-1GEA
94.4
EUR
APOSOR0068-1G
APOSOR0068-5G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin 97%
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01748645 CAS-Nummer: 53345-15-6 |