Ethyl-4-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
OR0070-500G
APOSOR0070-500GEA 92.8 EUR
APOSOR0070-500G
Ethyl-4-piperidincarboxylat 97%
Ethyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006003
CAS-Nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7