2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G
OR0093-25G
OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0093-1G
APOSOR0093-25G
APOSOR0093-5G
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S Molecular Weight: 178,02 g/mol Schmelzpunkt: 252…255 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01075674 CAS-Nummer: 98437-23-1 |