Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0096-1G OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0096-1G APOSOR0096-5G
Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat 95%
Ethyl(3,4-dichlorbenzoyl)formiat
Formel: C₁₀H₈Cl₂O₃
Siedepunkt: 121…123 °C/249mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934864
CAS-Nummer: 34966-52-4