5-Brompyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0101-100G
OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA
132
EUR
APOSOR0101-100G
APOSOR0101-250G
5-Brompyrimidin 98%
5-Bromopyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Molecular Weight: 158,99 g/mol Schmelzpunkt: 69…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006117 CAS-Nummer: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |