4-Brom-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-3-methylanilin, 3-Amino-6-bromtoluol, 5-Amino-2-bromtoluol
OR0103-25G
OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA
21.9
EUR
APOSOR0103-25G
APOSOR0103-100G
4-Brom-m-toluidin 98%
4-Brom-m-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol Siedepunkt: 240 °C Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007828 CAS-Nummer: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |