α,α'-Dibrom-p-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(brommethyl)benzol, p-Xyloldibromid
OR0107-25G
OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA
43.5
EUR
APOSOR0107-25G
APOSOR0107-100G
α,α'-Dibrom-p-xylol
α,α'-Dibrom-p-xylol
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263.96 g/mol Siedepunkt: 156 °C/23mmHg Schmelzpunkt: 145…147 °C Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000182 CAS-Nummer: 623-24-5 EINECS: 210-781-1 UN: 3448 ADR: 6.1 II |