3-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Dichlor-3-pyridylamin, 2,6-Dichlorpyridin-3-amin

OR0126-100G OR0126-25G OR0126-5G
APOSOR0126-100GEA 188 EUR
APOSOR0126-100G APOSOR0126-25G APOSOR0126-5G
3-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
3-Amino-2,6-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023417
CAS-Nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR