5-Chlor-2-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0133-100G
APOSOR0133-100GEA
89.9
EUR
APOSOR0133-100G
5-Chlor-2-iodtoluol
5-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252,48 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060665 CAS-Nummer: 23399-70-4 |