Ethyl 2-naphthoyl formate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl (naphth-2-yl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetate
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 198 EUR
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl 2-naphthoyl formate, technische Qualität
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228.25 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C/0.15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934866
CAS-Nummer: 73790-09-7