Sulphamethoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 24.8 EUR
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Molecular Weight: 253.28 g/mol
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010546
CAS-Nummer: 723-46-6
EINECS: 211-963-3