3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Adamantan-1-yl)propanoic acid
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 319 EUR
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Molecular Weight: 208,3 g/mol
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194029
CAS-Nummer: 16269-16-2