2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0148-1G OR0148-5G
APOSOR0148-1GEA 163 EUR
APOSOR0148-1G APOSOR0148-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol
Formel: C₁₉H₂₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426055
CAS-Nummer: 849021-34-7