(S)-(+)-Camptothecin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
OR014824-1G
OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA
27.7
EUR
APOSOR014824-1G
APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formel:
C₂₀H₁₆N₂O₄ Molecular Weight: 348.36 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00081076 CAS-Nummer: 7689-03-4 UN: 1544 ADR: 6.1 III |