3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 43.5 EUR
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 250…258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01248821
CAS-Nummer: 5071-61-4