4,6-Dichlorsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlor-6-hydroxybenzaldehyd
OR014996-5G
APOSOR014996-5GEA 183 EUR
APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorsalicylaldehyd 98%
4,6-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016590
CAS-Nummer: 78443-72-8