(2,6-Dichlor-4-pyridinyl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0150-1G OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0150-1G APOSOR0150-5G
(2,6-Dichlor-4-pyridinyl)methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Schmelzpunkt: 127…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052638
CAS-Nummer: 101990-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III