2-Chlor-4-nitroanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-chlornitrobenzol

OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 109 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chlor-4-nitroanilin 98%
2-Chlor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007665
CAS-Nummer: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR