3,4-Dichlorphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 94.4 EUR
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorphenylisocyanat 97%
3,4-Dichlorphenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188.01 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Flammpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002017
CAS-Nummer: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1 II