2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR015021-250MG
OR015021-1G
APOSOR015021-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR015021-250MG
APOSOR015021-1G
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO Molecular Weight: 135.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07798642 CAS-Nummer: 909186-56-7 |