5-Brombenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Brombenzothiazol 98%
5-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001442
CAS-Nummer: 768-11-6