2-Ethynylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR015038-10G OR015038-1G OR015038-5G
APOSOR015038-10GEA 446 EUR
APOSOR015038-10G APOSOR015038-1G APOSOR015038-5G
2-Ethynylaniline 95%
2-Ethynylaniline
Formel: C₈H₇N
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168862
CAS-Nummer: 52670-38-9