ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-2',4'-dimethylacetophenon, α-Brom-2,4-dimethylacetophenon
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon 97%
ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Molecular Weight: 227,1 g/mol
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017872
CAS-Nummer: 26346-85-0
UN: 3261
ADR: 8,III