1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0153-1G
OR0153-5G
APOSOR0153-1GEA
0
EUR
APOSOR0153-1G
APOSOR0153-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol
Formel:
C₁₈H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03452779 CAS-Nummer: 94004-77-0 |