3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR01540-5G
APOSOR01540-5GEA 114 EUR
APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C6H4BrN3
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 191…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245372
CAS-Nummer: 57948-41-1