4-Cyan-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyano-2-nitroaniline
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Cyan-2-nitroanilin
4-Cyan-2-nitroanilin
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163.14 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013373
CAS-Nummer: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III