2-Nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 0 EUR
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 214…216 °C
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III