5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
OR01571-1G OR01571-5G
APOSOR01571-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01571-1G APOSOR01571-5G
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
Formel: C3H6N4
Molecular Weight: 98.1100 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00498236
CAS-Nummer: 4923-01-7