2',5'-Dihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
OR01582-100G
OR01582-25G
OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA
43.5
EUR
APOSOR01582-100G
APOSOR01582-25G
APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenon 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 204…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002343 CAS-Nummer: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |