2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichloroisonicotinaldehyde
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 79.9 EUR
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 176 g/mol
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124816
CAS-Nummer: 113293-70-2