3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01607-1G
OR01607-5G
OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA
55.1
EUR
APOSOR01607-1G
APOSOR01607-5G
APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂ Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167831 CAS-Nummer: 34859-74-0 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)