2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR01623-1G OR01623-250MG OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA 29 EUR
APOSOR01623-1G APOSOR01623-250MG APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,1525 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245419
CAS-Nummer: 18728-61-5