Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-carbamoylbenzoate
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 108 EUR
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,18 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245500
CAS-Nummer: 106748-24-7