(S)-(+)-2-Aminobuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
OR01636-100G OR01636-25G OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR01636-100G APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure
(S)-(+)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064415
CAS-Nummer: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3