3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01639-1G
OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA
265
EUR
APOSOR01639-1G
APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O Molecular Weight: 180.25 g/mol Siedepunkt: 52…54 °C/0.37mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245525 CAS-Nummer: 849021-22-3 |