4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Aminomethyl)phenyl)(phenyl)methanone hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzophenone hydrochloride
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 509 EUR
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245504
CAS-Nummer: 24095-40-7