4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 364 EUR
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Molecular Weight: 340.67 g/mol
Schmelzpunkt: 279…283 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116083
CAS-Nummer: 226400-32-4