5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 87 EUR
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221068
CAS-Nummer: 38422-62-7