2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR0170-1G
OR0170-5G
OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA
43.5
EUR
APOSOR0170-1G
APOSOR0170-5G
APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClNO₂ Molecular Weight: 201,65 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245496 CAS-Nummer: 849020-92-4 |