a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone
OR01701-1G OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA 325 EUR
APOSOR01701-1G APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Formel: C₁₅H₁₂BrNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 655254-61-8