2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR01713-1G
OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA
0
EUR
APOSOR01713-1G
APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789577 CAS-Nummer: 5946-39-4 UN: 3259 ADR: 8,III |